Stampa…
Alluminio ammonio solfato dodecaidrato ≥99% (by titrimetric analysis), per analisi
Fornitore: Honeywell Chemicals
Attenzione
A2140-1KG A2140-500G A2140-10KG
A2140-1KGEA 291.14 EUR
A2140-1KG A2140-500G HONCA2140-10KG
Alluminio ammonio solfato dodecaidrato ≥99% (by titrimetric analysis), per analisi
Alluminio ammonio solfato dodecaidrato
  • ≥95% for general laboratory use.
Formula: AlNH₄(SO₄)₂·12H₂O
Punto di ebollizione: 200 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 93,5 °C
Densità: 1,640 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149958
CAS Number: 7784-26-1
EINECS: 232-055-3
Merck Index: 13,00325
Visualizza i codici
Assay Min. 99 %
Solution complying