Alluminio ammonio solfato dodecaidrato ≥98%, GPR RECTAPUR®
Fornitore: VWR Chemicals
|
Attenzione
|
Synonyms:
Aluminium ammonium bis(sulphate) dodecahydrate, Ammonium alum, Ammonium aluminum sulphate dodecahydrate, Aluminum ammonium sulphatedodecahydrate
Formula:
AlNH₄(SO₄)₂·12H₂O Peso molecolare: 453.33 g/mol Punto di ebollizione: 200 Punto di fusione: 93 Densità: 1.64 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00051042 CAS Number: 7784-26-1 EINECS: 232-055-3 Merck Index: 13,00325 |
Assay | Min. 98 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 50 ppm |
Cl (Chloride) | Max. 50 ppm |
Fe (Iron) | Max. 10 ppm |