Stampa…
Alluminio ammonio solfato dodecaidrato, per analisi
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
13802.22 13802.36 13802.A3
13802.22EA 32.2 EUR
13802.22 13802.36 13802.A3
Alluminio ammonio solfato dodecaidrato, per analisi
Alluminio ammonio solfato dodecaidrato
CAS No.: 7784-26-1 Molecular Formula: H4AlNO8S2.12H2O Formula Weight: 453.33 (237.14anhy) Physical Form: Crystalline Density: 1.65 Appearance: White Melting Point: 93-94° Solubility: Soluble in water, glycerol. Insoluble in alcohol Merck Reference: 14,327 MDL No.: MFCD00051042
Water and sewage purification, dyeing and printing fabrics, manufacturing of pigments, paper, artificial gems, cements, in electrolytic copper plating
Formula: AlNH₄(SO₄)₂·12H₂O
Punto di ebollizione: 200 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 93…94 °C
Densità: 1,65
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00051042
CAS Number: 7784-26-1
EINECS: 232-055-3
Merck Index: 14,327