Stampa…
Alluminio ammonio solfato dodecaidrato 99%, puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: Aluminium ammonium bis(sulphate) dodecahydrate, Ammonium alum, Ammonium aluminum sulphate dodecahydrate, Aluminum ammonium sulphatedodecahydrate
206260010 206260025 206261000
ACRO206260010EA 107 EUR
ACRO206260010 ACRO206260025 ACRO206261000
Alluminio ammonio solfato dodecaidrato 99%, puro
Alluminio ammonio solfato dodecaidrato
Formula: AlNH₄(SO₄)₂·12H₂O
Peso molecolare: 453.33 g/mol
Punto di ebollizione: 200 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 93.5 °C
Densità: 1.64 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149958
CAS Number: 7784-26-1
EINECS: 232-055-3
Merck Index: 13,00325
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder or crystals
Titration Complexometric 98.5 to 102.5 %
Loss on drying 45 % to 48 % (2 g, 300°C)