Alluminio solfato ottadecaidrato, extra puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
Al₂(SO₄)₃·18H₂O Punto di fusione: 86 °C (dec.) Densità: 1,69 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149136 CAS Number: 7784-31-8 EINECS: 233-135-0 |
|
Appearance | White Crystalline powder or crystals and/or chunks |
Titration Complexometric | 98.0 to 110.0 % |
Chloride (Cl) | ≤50 ppm |
Iron (Fe) | ≤50 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤20 ppm |
Insoluble matter | ≤0.01 % |