Alluminio solfato, anidro ≥99.99% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
confezionato sotto argo
Purity: 99.99%
CAS No.: 10043-01-3
Molecular Formula: Al2(SO4)3
Formula Weight: 342.15
Physical Form: Powder, Packaged under argon
Density: 2.71
pH: 3.5
Melting Point: 770°
Merck Reference: 14,366
MDL No.: MFCD00003423
Formula:
Al₂O₁₂S₃ Punto di fusione: 770 °C Densità: 2,71 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003423 CAS Number: 10043-01-3 EINECS: 233-135-0 Merck Index: 14,366 |