Stampa…
Alluminio solfato 99.999% (trace metals basis), extra puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
192430050 192430250 192431000
ACRO192430050EA 49.6 EUR
ACRO192430050 ACRO192430250 ACRO192431000
Alluminio solfato 99.999% (trace metals basis), extra puro
Alluminio solfato
Formula: Al₂O₁₂S₃
Punto di fusione: 770 °C
Densità: 2,672 g/cm³ (22.5 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003423
CAS Number: 10043-01-3
EINECS: 233-135-0
Merck Index: 12,00381
Visualizza i codici
Appearance White Powder and/or chunks
Titration Complexometric ≥15 % (Al) Typical
Total trace metal impurities ≤0.001 %