Indium antimonide ≥99.999% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99.999%
CAS No.: 1312-41-0
Molecular Formula: InSb
Formula Weight: 236.57
Physical Form: 6mm & Down Pieces
Density: 5.75 at m.p.
Melting Point: 535°
Merck Reference: 14,4948
UN No.: 1549
MDL No.: MFCD00016146
Formula:
InSb Punto di fusione: 535 °C Densità: 5,75 (m.p. Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00016146 CAS Number: 1312-41-0 EINECS: 215-192-3 UN: 1549 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,4948 |