Stampa…
Acido borico ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Boron trihydroxide, Boron hydroxide, Boric acid, Boracic acid
A16624.0B A16624.0I
A16624.0BEA 39.5 EUR
A16624.0B A16624.0I
Acido borico ≥98%
Acido borico
Purity: 98% CAS No.: 10043-35-3 Molecular Formula: BH3O3 Formula Weight: 61.83 Flash Point: None Odour: Odourless pH: 3.8-4.8 Melting Point: ca 185° dec. Beilstein Reference: 1697939 Merck Reference: 14,1336 MDL No.: MFCD00011337
Formula: B(OH)₃
Peso molecolare: 61,83 g/mol
Punto di ebollizione: 185 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: ∼ 185 °C (dec.)
Densità: 1,435
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011337
CAS Number: 10043-35-3
EINECS: 233-139-2
REACH: 01-2119486683-25
Merck Index: 14,1336
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=098dd700154daaf6338ebb270902bb2bc704f27d&vid=cf62f64ce66f880a3bf3dbb52e5a3d3d709ad336&prid=web&clid=SAPDAM