Stampa…
Alluminio idrossido, in polvere fine
Fornitore: Merck
1.01093.1000 1.01093.9025
1.01093.1000EA 42.3 EUR
1.01093.1000 1.01093.9025
Alluminio idrossido, in polvere fine
Alluminio idrossido
Formula: Al(OH)₃
Densità: 2,42 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003420
CAS Number: 21645-51-2
EINECS: 244-492-7
Merck Index: 13,00342