Stampa…
Alluminio idrossido (hydrargillite), in polvere, EMPLURA®, Supelco®
Fornitore: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.01091.1000 1.01091.9050
1.01091.1000EA 51.4 EUR
1.01091.1000 1.01091.9050
Alluminio idrossido (hydrargillite), in polvere, EMPLURA®, Supelco®
Alluminio idrossido
Formula: Al(OH)₃
Densità: 2,42 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003420
CAS Number: 21645-51-2
EINECS: 244-492-7
Merck Index: 13,00342