Stampa…
Alluminio idrossido, in polvere, extra puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
219130020 219130250 219135000 219130100
ACRO219130020EA 87.8 EUR
ACRO219130020 ACRO219130250 ACRO219135000 ACRO219130100
Alluminio idrossido, in polvere, extra puro
Alluminio idrossido
Formula: Al(OH)₃
Punto di fusione: 300 °C
Densità: 2,42 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003420
CAS Number: 21645-51-2
EINECS: 244-492-7
Merck Index: 12,00355
Visualizza i codici
Appearance White to almost white Powder
Assay ≥63.5 % (Al2O3)
Soluble matter ≤0.2 % (in water)
Loss on ignition ≤36.5 %