Stampa…
Trimetil borato per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21180.0250 8.21180.1000 8.21180.9025 8.21180.9050
8.21180.0250EA 28.3 EUR
8.21180.0250 8.21180.1000 8.21180.9025 8.21180.9050
Trimetil borato per sintesi, Sigma-Aldrich®
Trimetil borato
Formula: C₃H₉BO₃
Peso molecolare: 103,91 g/mol
Punto di ebollizione: 67 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –5 °C
Densità: 0,915 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: –11 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00008346
CAS Number: 121-43-7
EINECS: 204-468-9
UN: 2416
ADR: 3,II
Merck Index: 12,09842
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point -34 - -29 °C
Molar Mass 103.91 g/mol
Boiling Point 67 - 69 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 182 hPa (25 °C)
Flash Point -8 °C
Refractive Index 1.3568 (20 °C)
Explosion Limit 0.932 g/cm3 (20 °C)
Density (H2O) no data available
Ignition Point 305 °C
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid