Stampa…
Trimetil borato 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
140121000 140125000 140120025
ACRO140121000EA 37.5 EUR
ACRO140121000 ACRO140125000 ACRO140120025
Trimetil borato 99%
Trimetil borato
Formula: C₃H₉BO₃
Peso molecolare: 103,91 g/mol
Punto di ebollizione: 68…69 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –34 °C
Densità: 0,915 g/cm³
Flash Pt: –8 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008346
CAS Number: 121-43-7
EINECS: 204-468-9
UN: 2416
ADR: 3,II
Merck Index: 12,09842
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3562 to 1.3582 (20°C, 589 nm)
Titration with NaOH ≥98.5 %