Trietil borato ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 150-46-9
Molecular Formula: C6H15BO3
Formula Weight: 145.99
Flash Point: 11°(51°F)
Refractive Index: 1.3740
Odour: Mild
Melting Point: -85°
Boiling Point: 117-118°
Beilstein Reference: 1699052
UN No.: 1176
MDL No.: MFCD00009073
Formula:
C₆H₁₅BO₃ Punto di ebollizione: 117…118 °C Punto di fusione: –85 °C Densità: 0,858 Flash Pt: 11 °C (51 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00012846 CAS Number: 150-46-9 EINECS: 205-760-9 UN: 1176 ADR: 3,II |