Stampa…
Trietil borato 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
139582500 139580010
ACRO139582500EA 88.4 EUR
ACRO139582500 ACRO139580010
Trietil borato 97%
Trietil borato
Formula: C₆H₁₅BO₃
Peso molecolare: 145,99 g/mol
Punto di ebollizione: 117…118 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –84,5 °C
Densità: 0,858 g/cm³
Flash Pt: 11 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012846
CAS Number: 150-46-9
EINECS: 205-760-9
UN: 1176
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3705 to 1.3775 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %