Stampa…
Tributyl borate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
A19322.0F A19322.AE A19322.AP
A19322.0FEA 292 EUR
A19322.0F A19322.AE A19322.AP
Tributyl borate ≥98%
Tributyl borate
Purity: 98% CAS No.: 688-74-4 Molecular Formula: [CH3(CH2)3O]3B Formula Weight: 230.16 Flash Point: 93°(199°F) Refractive Index: 1.4095 Melting Point: -70° Boiling Point: 230-235° Beilstein Reference: 1703865 MDL No.: MFCD00009434
Formula: C₁₂H₂₇BO₃
Punto di ebollizione: 230…235 °C
Punto di fusione: < –70 °C
Densità: 0,853
Flash Pt: 93 °C (199 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009434
CAS Number: 688-74-4
EINECS: 211-706-5