Stampa…
Tributyl borate 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
177191000 177195000
ACRO177191000EA 27 EUR
ACRO177191000 ACRO177195000
Tributyl borate 98%
Tributyl borate
Formula: C₁₂H₂₇BO₃
Punto di ebollizione: 230…235 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –70 °C
Densità: 0,853 g/cm³
Flash Pt: 93 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009434
CAS Number: 688-74-4
EINECS: 211-706-5
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4080 to 1.4100 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %