Stampa…
Triisopropyl borate per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Attenzione
Synonyms: Tri-i-propylborate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41264.0100 8.41264.0500 8.41264.0050 8.41264.9047
8.41264.0100EA 53.7 EUR
8.41264.0100 8.41264.0500 8.41264.0050 8.41264.9047
Triisopropyl borate per sintesi, Sigma-Aldrich®
Triisopropyl borate
Formula: C₉H₂₁BO₃
Punto di ebollizione: 139 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –59 °C
Densità: 0,82 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008872
CAS Number: 5419-55-6
EINECS: 226-529-9
UN: 2616
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Melting Point -59 °C
Molar Mass 188.07 g/mol
Boiling Point 139 - 141 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 75 hPa (100 °C)
Flash Point 25.5 °C
Density 0.82 g/cm3 (20 °C)
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable liquid