Triisopropyl borate ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Tri-i-propylborate
Purity: 98+%
CAS No.: 5419-55-6
Molecular Formula: C9H21BO3
Formula Weight: 188.08
Flash Point: 17°(62°F)
Refractive Index: 1.3760
Odour: Alcohol-like
Melting Point: -59°
Boiling Point: 139-141°
Beilstein Reference: 1701469
UN No.: 2616
MDL No.: MFCD00008872
Formula:
C₉H₂₁BO₃ Peso molecolare: 188,07 g/mol Punto di ebollizione: 139…141 °C Punto di fusione: –59 °C Densità: 0,815 Flash Pt: 17 °C (62 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008872 CAS Number: 5419-55-6 EINECS: 226-529-9 UN: 2616 ADR: 3,II |