Stampa…
Triisopropyl borate 98+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Tri-i-propylborate
188740800 188747500
ACRO188740800EA 55.2 EUR
ACRO188740800 ACRO188747500
Triisopropyl borate 98+%
Triisopropyl borate
Formula: C₉H₂₁BO₃
Punto di ebollizione: 139 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –59 °C
Densità: 0,814 g/cm³
Flash Pt: 17 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008872
CAS Number: 5419-55-6
EINECS: 226-529-9
UN: 2616
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3755 to 1.3775 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %