Stampa…
Indio(III)ossido, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Synonyms: Indium trioxide, Diindium trioxide
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.12201.0010 1.12201.0005
1.12201.0010EA 91 EUR
1.12201.0010 1.12201.0005
Indio(III)ossido, Sigma-Aldrich®
Indio(III)ossido
Formula: In₂O₃
Peso molecolare: 277,64 g/mol
Punto di fusione: 715,05 °C
Densità: 7,18 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011060
CAS Number: 1312-43-2
EINECS: 215-193-9
Merck Index: 12,04984
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 2000 °C
Molar Mass 277.64 g/mol
Density 7.18 g/cm3 (20 °C)