Stampa…
Indio(III)ossido ≥99.99% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
12544.09 12544.18 12544.30
12544.09EA 117 EUR
12544.09 12544.18 12544.30
Indio(III)ossido ≥99.99% (metals basis)
Indio(III)ossido
Purity: 99.99% CAS No.: 1312-43-2 Molecular Formula: In2O3 Formula Weight: 277.64 Physical Form: -325 Mesh Powder Density: 7.18 Melting Point: 850° volat. Merck Reference: 14,4952 MDL No.: MFCD00011060
Formula: In₂O₃
Punto di fusione: 850 °C
Densità: 7,18
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011060
CAS Number: 1312-43-2
EINECS: 215-193-9
Merck Index: 14,4952