Stampa…
Indio(III)ossido ≥99.997% (metals basis), Puratronic®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
10709.09 10709.18
10709.09EA 126 EUR
10709.09 10709.18
Indio(III)ossido ≥99.997% (metals basis), Puratronic®
Indio(III)ossido
Purity: 99.997% CAS No.: 1312-43-2 Molecular Formula: In2O3 Formula Weight: 277.64 Physical Form: Powder Density: 7.18 Melting Point: 850° volat. Merck Reference: 14,4952 MDL No.: MFCD00011060
Formula: In₂O₃
Punto di fusione: 850 °C
Densità: 7,18
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011060
CAS Number: 1312-43-2
EINECS: 215-193-9
Merck Index: 14,4952