di-Boro triossido, Supelco®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
339075-100G
339075-500G
339075-100GEA
116
EUR
339075-100G
339075-500G
di-Boro triossido, Supelco®
di-Boro triossido
Formula:
B₂O₃ Punto di ebollizione: 1860 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 450 °C Densità: 1,81…1.86 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011315 CAS Number: 1303-86-2 EINECS: 215-125-8 REACH: 01-2119486655-24 Merck Index: 13,01327 |