Stampa…
Aluminium oxide, γ-α-phase ≥99.99% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
14558.14 14558.22 14558.36
14558.14EA 42.2 EUR
14558.14 14558.22 14558.36
Aluminium oxide, γ-α-phase ≥99.99% (metals basis)
Aluminium oxide, γ-α-phase
Purity: 99.99% CAS No.: 1344-28-1 Molecular Formula: Al2O3 Formula Weight: 101.96 Physical Form: 0.3 Micron Powder, S.A. 15m2/g Odour: Odourless Merck Reference: 14,356 MDL No.: MFCD00003424
Formula: Al₂O₃
Peso molecolare: 101.96 g/mol
Punto di ebollizione: 2980
Punto di fusione: 2045 °C
Densità: 3.97 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003424
CAS Number: 1344-28-1
EINECS: 215-691-6
Merck Index: 14,356