Aluminium oxide, γ-α-phase ≥99.98% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 99.98%
CAS No.: 1344-28-1
Molecular Formula: Al2O3
Formula Weight: 101.96
Physical Form: 0.01-0.02 Micron Powder, S.A. 100m2/g
Density: 3.965
Melting Point: 2045°
Boiling Point: 2980°
Merck Reference: 14,356
MDL No.: MFCD00003424
Formula:
Al₂O₃ Punto di ebollizione: 2980 °C Punto di fusione: 2045 °C Densità: 3,965 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003424 CAS Number: 1344-28-1 EINECS: 215-691-6 Merck Index: 14,356 |