Stampa…
Alluminio ossido, fase γ
Fornitore: Merck
1.01095.1000 1.01095.9050
1.01095.1000EA 53.4 EUR
1.01095.1000 1.01095.9050
Alluminio ossido, fase γ
Alluminio ossido, fase γ
Formula: Al₂O₃
Peso molecolare: 101.96 g/mol
Punto di ebollizione: 2980
Punto di fusione: 2045
Densità: 3.94 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003424
CAS Number: 1344-28-1
EINECS: 215-691-6