Stampa…
Alluminio ossido, fase γ ≥99%, nanopowder
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
44757.14 44757.22 44757.36
44757.14EA 59.3 EUR
44757.14 44757.22 44757.36
Alluminio ossido, fase γ ≥99%, nanopowder
Alluminio ossido, fase γ
Purity: 99+% CAS No.: 1344-28-1 Molecular Formula: Al2O3 Formula Weight: 101.96 Physical Form: 20nm APS Powder, S.A. 100-200m2/g Appearance: White Odour: Odourless Merck Reference: 14,356 MDL No.: MFCD00003424
Formula: Al₂O₃
Peso molecolare: 101.96 g/mol
Punto di ebollizione: 2980
Punto di fusione: 2045
Densità: 3.94 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003424
CAS Number: 1344-28-1
EINECS: 215-691-6
Merck Index: 14,356