Alluminio ossido, fase γ bimodal, high surface area catalyst support
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
S.A. 255 m2/g, median pore 70 micron and 5000A, total pore volume 1.14cc/g, packing density 0.395 kg/L
Physical Form: 1/8" pellets
Odour: Odourless
S.A. 255m2/g, median pore 70 micron and 5000A, total pore volume 1.14cc/g, packing density 0.395kg/L
Formula:
Al₂O₃ Punto di ebollizione: 2980 °C Punto di fusione: 2045 °C Densità: 3,965 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003424 CAS Number: 1344-28-1 EINECS: 215-691-6 Merck Index: 14,356 |