Stampa…
Alluminio ossido, fase γ ≥99.97% (metals basis)
Fornitore: Thermo Scientific
39812.14 39812.22 39812.36
39812.14EA 43.7 EUR
39812.14 39812.22 39812.36
Alluminio ossido, fase γ ≥99.97% (metals basis)
Alluminio ossido, fase γ
Purity: 99.97% CAS No.: 1344-28-1 Molecular Formula: Al2O3 Formula Weight: 101.96 Physical Form: 3 Micron APS Powder, S.A. 80-120m2/g Odour: Odourless Merck Reference: 14,356 MDL No.: MFCD00003424
Formula: Al₂O₃
Peso molecolare: 101,96 g/mol
Punto di ebollizione: 2980 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 2045 °C
Densità: 3,94 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003424
CAS Number: 1344-28-1
EINECS: 215-691-6
Merck Index: 14,356