Aluminium oxide, α-phase ≥99.9% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
ɑ-Tonerde, α-Alumina
Purity: 99.9%
CAS No.: 1344-28-1
Molecular Formula: Al2O3
Formula Weight: 101.96
Physical Form:
Suitable for ceramic, electronic ceramic, and ceramic matrix composites
Formula:
Al₂O₃ Peso molecolare: 101.96 g/mol Punto di ebollizione: 2980 °C Punto di fusione: 2045 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003424 CAS Number: 1344-28-1 EINECS: 215-691-6 Merck Index: 14,356 |