Stampa…
Alluminio ossido, Supelco®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: Aluminium(III) oxide, Alumina C, Aluminum oxide
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.15754.0100 1.15754.1000
1.15754.0100EA 102 EUR
1.15754.0100 1.15754.1000
Alluminio ossido, Supelco®
Alluminio ossido
Formula: Al₂O₃
Punto di ebollizione: 2980 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 2045 °C
Densità: 3,94 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003424
CAS Number: 1344-28-1
EINECS: 215-691-6
REACH: 01-2119529248-35
Merck Index: 13,00355