Stampa…
Alluminio ossido, Durmax® per metallografia, 12 ore
Fornitore: ALUMINES DURMAX
20993.266 20993.296
20993.266EA 114 EUR
20993.266 ALUD20993.296
Alluminio ossido, Durmax® per metallografia, 12 ore
Alluminio ossido
Informazioni per l'ordine: This product is not available in all countries. Please check with your local VWR International office or supplier.
Formula: Al₂O₃
Punto di ebollizione: 2980 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 2045 °C
Densità: 3,94 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00003424
CAS Number: 1344-28-1
EINECS: 215-691-6
REACH: 01-2119529248-35
Merck Index: 13,00355