Stampa…
Alluminio ossido catalyst support low SiO₂
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
44849.A1 44849.A7
44849.A1EA 191 EUR
44849.A1 44849.A7
Alluminio ossido catalyst support low SiO₂
Alluminio ossido
Physical Form: 3 mm Spheres MDL No.: MFCD00003424
Formula: Al₂O₃
Punto di ebollizione: 2980 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 2045 °C
Densità: 3,94 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003424
CAS Number: 1344-28-1
EINECS: 215-691-6
REACH: 01-2119529248-35
Merck Index: 13,00355