Stampa…
Alluminio ossido, regular Drying_agent
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Aluminium(III) oxide, Alumina C, Aluminum oxide
44018.22 44018.36 44018.A3
44018.22EA 36.5 EUR
44018.22 44018.36 44018.A3
Alluminio ossido, regular Drying_agent
Alluminio ossido
CAS No.: 1344-28-1 Molecular Formula: Al2O3 Physical Form: 3.2mm Spheres Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003424
Dry gases and liquids. Gases include: CO2, acetylene, air, Ar, ethylene, He, H2, N2, O2. Liquids include: benzene, hexane, oil, pentane.
Formula: Al₂O₃
Peso molecolare: 101.96 g/mol
Punto di ebollizione: 2980
Punto di fusione: 2045
Densità: 3.94 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003424
CAS Number: 1344-28-1
EINECS: 215-691-6
REACH: 01-2119529248-35
Merck Index: 13,00355