Stampa…
Alluminio ossido, high surface area catalyst support
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Aluminium(III) oxide, Alumina C, Aluminum oxide
43855.A1 43855.A7 43855.30
43855.A1EA 256 EUR
43855.A1 43855.A7 43855.30
Alluminio ossido, high surface area catalyst support
Alluminio ossido
Physical Form: 1/8" Pellets Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003424
Formula: Al₂O₃
Punto di ebollizione: 2980 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 2045 °C
Densità: 3,94 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003424
CAS Number: 1344-28-1
EINECS: 215-691-6
REACH: 01-2119529248-35
Merck Index: 13,00355