Stampa…
Alluminio ossido, aerosol refractory brushable paint
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Aluminium(III) oxide, Alumina C
43119.A1 43119.30
43119.A1EA 510 EUR
43119.A1 43119.30
Alluminio ossido, aerosol refractory brushable paint
Aluminium oxide
CAS No.: 1344-28-1 Molecular Formula: Al2O3 Flash Point: -4°(25°F) Physical Form: Paste Appearance: White UN No.: 1263 MDL No.: MFCD00003424
Provides protective high temperature Al2O3 coating on ceramic, graphite, or metal
Formula: Al₂O₃
Peso molecolare: 101,96 g/mol
Punto di ebollizione: 2980 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 2045 °C
Densità: 3,94 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: –4 °C (25 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003424
CAS Number: 1344-28-1
EINECS: 215-691-6
UN: 1263
ADR: 3,II
REACH: 01-2119529248-35
Merck Index: 13,00355