Alluminio ossido substrate 10x10x1 mm, polished one side C plane
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Molecular Formula: Al2O3
MDL No.: MFCD00003424
Formula:
Al₂O₃ Punto di ebollizione: 2980 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 2045 °C Densità: 3,94 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003424 CAS Number: 1344-28-1 EINECS: 215-691-6 REACH: 01-2119529248-35 Merck Index: 13,00355 |