Stampa…
Alluminio ossido, crystal_single
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Aluminium(III) oxide, Alumina C, Aluminum oxide
40261.KG 40261.KJ
40261.KGEA 62.7 EUR
40261.KG 40261.KJ
Alluminio ossido, crystal_single
Alluminio ossido
CAS No.: 1344-28-1 Molecular Formula: Al2O3 Physical Form: 12.7mm dia x 1.0mm thick, random orientation MDL No.: MFCD00003424
Formula: Al₂O₃
Peso molecolare: 101.96 g/mol
Punto di ebollizione: 2980
Punto di fusione: 2045
Densità: 3.94 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003424
CAS Number: 1344-28-1
EINECS: 215-691-6
REACH: 01-2119529248-35
Merck Index: 13,00355