Stampa…
Alluminio ossido, single crystal
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
40259.KG 40259.KJ
40259.KGEA 187 EUR
40259.KG 40259.KJ
Alluminio ossido, single crystal
Alluminio ossido
CAS No.: 1344-28-1 Molecular Formula: Al2O3 Physical Form: 25.4mm dia x 3.2mm thick, random orientation MDL No.: MFCD00003424
Formula: Al₂O₃
Punto di ebollizione: 2980 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 2045 °C
Densità: 3,94 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003424
CAS Number: 1344-28-1
EINECS: 215-691-6
REACH: 01-2119529248-35
Merck Index: 13,00355