Stampa…
Alluminio ossido substrate 10x10x0.5 mm, polished one side A plane
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
38498.KT 38498.KU
38498.KTEA 100 EUR
38498.KT 38498.KU
Alluminio ossido substrate 10x10x0.5 mm, polished one side A plane
Alluminio ossido
Molecular Formula: Al2O3 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003424
Formula: Al₂O₃
Punto di ebollizione: 2980 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 2045 °C
Densità: 3,94 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003424
CAS Number: 1344-28-1
EINECS: 215-691-6
REACH: 01-2119529248-35
Merck Index: 13,00355