Stampa…
Alluminio ossido ≥99.7%, fused, insulating powder ∼ 180 µm
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: Aluminium(III) oxide, Alumina C
33199.A1 33199.A7
33199.A1EA 89.2 EUR
33199.A1 33199.A7
Alluminio ossido ≥99.7%, fused, insulating powder ∼ 180 µm
Aluminium oxide
CAS No.: 1344-28-1 Molecular Formula: Al2O3 Physical Form: ≈180 micron Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003424
Used in dry filling for thermal insulation of electrical furnaces.
Formula: Al₂O₃
Peso molecolare: 101,96 g/mol
Punto di ebollizione: 2980 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 2045 °C
Densità: 3,94 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003424
CAS Number: 1344-28-1
EINECS: 215-691-6
REACH: 01-2119529248-35
Merck Index: 13,00355