Stampa…
Alluminio ossido ≥99.995% (metals basis), Puratronic®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
10627.14 10627.22 10627.36
10627.14EA 169 EUR
10627.14 10627.22 10627.36
Alluminio ossido ≥99.995% (metals basis), Puratronic®
Alluminio ossido
Purity: 99.995% CAS No.: 1344-28-1 Molecular Formula: Al2O3 Formula Weight: 101.96 Physical Form: Powder Density: 3.965 Refractive Index: 1.768 Odour: Odourless Melting Point: 2045° Boiling Point: 2980° Merck Reference: 14,356 MDL No.: MFCD00003424
Formula: Al₂O₃
Punto di ebollizione: 2980 °C
Punto di fusione: 2045 °C
Densità: 3,965
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003424
CAS Number: 1344-28-1
EINECS: 215-691-6
REACH: 01-2119529248-35
Merck Index: 14,356