Alluminio ossido 99.99% (trace metals basis), extra puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Formula:
Al₂O₃ Punto di ebollizione: 2977 °C (760 mmHg) Punto di fusione: 2030 °C Densità: 3,97 g/cm³ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003424 CAS Number: 1344-28-1 EINECS: 215-691-6 REACH: 01-2119529248-35 Merck Index: 13,00355 |
Appearance | White Powder |
Total trace metal impurities | ≤0.01 % |