Stampa…
Boro nitruro
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
43773.22 43773.14 43773.36
43773.22EA 158 EUR
43773.22 43773.14 43773.36
Boro nitruro
Boro nitruro
Physical Form: Paste Density: 1.40 MDL No.: MFCD00011317
Resistance against molten metals and salts, high thermal conductivity and dielectric strength
Formula: BN
Peso molecolare: 24,82 g/mol
Punto di fusione: 2527 °C
Densità: 1,40
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011317
CAS Number: 10043-11-5
EINECS: 233-136-6
Merck Index: 13,01336