Stampa…
Boro nitruro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
40608.04 40608.09
40608.04EA 114 EUR
40608.04 40608.09
Boro nitruro
Boro nitruro
CAS No.: 10043-11-5 Molecular Formula: BN (cubic) Formula Weight: 24.82 Physical Form: -120 Mesh Powder Density: 3.48 Odour: Odourless Merck Reference: 14,1346 MDL No.: MFCD00011317
Formula: BN
Punto di fusione: 2527 °C
Densità: 3,48
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011317
CAS Number: 10043-11-5
EINECS: 233-136-6
Merck Index: 14,1346