Stampa…
Boro nitruro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
40607.04 40607.09
40607.04EA 123 EUR
40607.04 40607.09
Boro nitruro
Boro nitruro
CAS No.: 10043-11-5 Molecular Formula: BN (cubic) Formula Weight: 24.82 Physical Form: 4-8 Micron Powder Density: 3.48 Odour: Odourless Merck Reference: 14,1346 MDL No.: MFCD00011317
Formula: BN
Peso molecolare: 24.82 g/mol
Punto di fusione: 2527 °C
Densità: 3.48
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011317
CAS Number: 10043-11-5
EINECS: 233-136-6
Merck Index: 14,1346