Boro nitruro ≥99.5% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99.5%
CAS No.: 10043-11-5
Molecular Formula: BN (hexagonal)
Formula Weight: 24.82
Physical Form: -325 Mesh Powder
Appearance: White
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,1346
MDL No.: MFCD00011317
Formula:
BN Punto di fusione: 2527 °C Densità: 2,15 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011317 CAS Number: 10043-11-5 EINECS: 233-136-6 Merck Index: 14,1346 |