Aluminium nitride, rod, round, Ø 10 mm
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
CAS No.: 24304-00-5
Physical Form: Rod
Density: 3.26
Appearance: White to pale yellow
Odour: Odourless
Melting Point:
Formula:
AlN Punto di ebollizione: 2517 °C (1013 hPa) Punto di fusione: >2200 °C Densità: 3,26 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003429 CAS Number: 24304-00-5 EINECS: 246-140-8 Merck Index: 12,00366 |